Få mere at vide
Silicagel (2,5-6,0 mm) Selvindikerende, tørremiddel, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12302719 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plast pulverkrukke
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12302719 500 g Plast pulverkrukke 500g
1 options
Artikelnummer. 12302719 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/0762/53
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
500g, Plast pulver krukke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Fysisk form Fast stof
pH 2.0 til 3.5
CAS 7631-86-9
Mængde 500 g
Molekylær formel O2Si
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Emballage Plast pulverkrukke
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Si]=O
IUPAC navn dioxosilan
Molekylvægt (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Formel vægt 60,08g/mol