Få mere at vide
Silicagel (2,5-6,0 mm) selvindikerende, tørremiddel, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical ProductsSpecifications
Specifications
| Farve | Orange |
| Smeltepunkt | 1710 °C |
| Fysisk form | Krystallinsk fast stof |
| pH | 2.0 til 3.5 |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Plast pulverkrukke |
| IUPAC navn | dioxosilan |