Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Silica G
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 2 til 20μ m |
| Mængde | 1 kg |
| Type | Silica G |
| Materiale | Silica |