Få mere at vide
MP EcoChrom Silica DCC, 60Å , 63 til 200μ m, pH 7,5, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17877044 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
3 kg
Artikelnummer. Mængde
17877044 3 kg
1 options
Artikelnummer. 17877044 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0204526
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica
Navn note DCC
CAS 7631-86-9
Mængde 3 kg
Molekylær formel O2Si
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Si]=O
IUPAC navn silandion
Molekylvægt (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Formel vægt 60.08
Tæthed 2g/cm3 at 20°C