Få mere at vide
MP EcoChrom Silica DCC, 60Å , 63 til 200μ m, pH 7,5, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silica |
| Navn note | DCC |
| CAS | 7631-86-9 |
| Mængde | 3 kg |
| Molekylær formel | O2Si |
| MDL nummer | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
| Synonym | silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous |
| InChI nøgle | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | O=[Si]=O |
| IUPAC navn | silandion |
| Vis mere |