Beskrivelse
- 0.5mm quartz capillary cell
- For use with GeneQuant 100/1300
- Easy to install
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Capillary Cell |
| Kapacitet (metrisk) | >3 μl |
| Materiale | Silica |
| Vejlængde | 0.5 mm |
| Til brug med (udstyr) | GenQuant1300/100 |