Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Valco One-Piece Fused Silica Adaptere
Artikelnummer. p-8012413 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Til brug med:
Kapillær GC på 0,25 til 0,4 mm OD
Kapillær GC på 0,4 til 0,5 mm OD
Rør 0,4 mm OD
Rør 0,5 mm OD
Rør 0,8 mm OD
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 10791222
Brand: Macherey-Nagel™ 724243
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anbefales til brug i fittings, hvor polyimidhylsteret ikke skal fjernes. Macherey-Nagel™ Valco One-Piece Fused Silica Adaptere bruges i kapillær gaskromatografi (GC) og kan tilsluttes ved hjælp af en kompatibel fitting. Fås i to størrelser til en række kapillarrørsdiametre
  • To størrelser: 1/32 eller 1/16 tommer.
  • Hver størrelse fås til en række af kapillære ydre diametre
  • Leveres i pakker med fem (5)
Tekniske data
Type Adapter
Farve Sort
Diameter (engelsk) Ydre 1/32 tommer.
Til brug med (applikation) Kapillær gaskromatografi
Model- FS0.4-5
Emballagemængde 1 hver
Til brug med Kapillær GC på 0,25 til 0,4 mm OD
Materiale Silica