Få mere at vide
Silica, Aktiv, EcoChrom™ , MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11373539 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 11373539
Brand: MP Biomedicals 0202747
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
CAS 7631-86-9
Mængde 500 g
Molekylær formel O2Si
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Synonym Silica, Dioxosilane
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Si]=O
IUPAC navn dioxosilan
Molekylvægt (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Formel vægt 60.08