Få mere at vide
Silica 63-100 μm, 60Å , EcoChrom™ , MP Biomedicals™
Artikelnummer. p-4765859 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
25 kg
Pakningsstørrelse:
25kg
Artikelnummer. 11383599
Brand: MP Biomedicals 0204660
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til kromatografi; Kemisk syntese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 kg
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Type Silica
Fysisk form Pulver
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Tæthed 2 g/cm 3 ved 20 °C
CAS 7631-86-9