Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Silica 60 Adsorbent
Artikelnummer. 10266571 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
Partikelstørrelse:
<0.08 mm
0,025 til 0,04 mm
0,05 til 0,2 mm
63μ m
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 10266571
Brand: Macherey-Nagel™ 815310.5
Kun null tilbage
Tekniske data
Partikelstørrelse <0.08 mm
Porestørrelse ∼60Å
Teknik Søjlekromatografi
Mængde 5 kg
Overfladeareal (metrisk) ∼500 m2 /g
Type Silica 60
Til brug med (applikation) Lavtrykssøjlekromatografi