Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Silica 60 Adsorbent
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
Partikelstørrelse:
<0.08 mm
0,025 til 0,04 mm
0,05 til 0,2 mm
63μ m
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 0,025 til 0,04 mm |
| Porestørrelse | ∼60Å |
| Teknik | Søjlekromatografi |
| Mængde | 5 kg |
| Overfladeareal (metrisk) | ∼500 m2 /g |
| Type | Silica 60 |
| Til brug med (applikation) | Lavtrykssøjlekromatografi |