Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Silibinin
Artikelnummer. 16594224 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16594224 25 g
16574224 1 g
16584224 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16594224 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463030250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22888-70-6 | C25H22O10 | 482.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22888-70-6
Molekylær formel C25H22O10
Molekylvægt (g/mol) 482.44
InChI nøgle SEBFKMXJBCUCAI-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 3,5,7-trihydroxy-2-[3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-on
SMIL COC1=CC(=CC=C1O)C1OC2=CC(=CC=C2OC1CO)C1OC2=CC(O)=CC(O)=C2C(=O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silibinin
Smeltepunkt 164.0°C to 174.0°C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, ethyl acetate, methanol,, ethanol, sparingly soluble in chcl3
Formel vægt 482.44