Få mere at vide
Thermo Scientific™ SilTite™ Udskiftningsrør, møtrikker og bundpladetætninger
Artikelnummer. 10724077 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Agilent SSL injektorer
Alle SilTite Sæt
MS Interface
Thermo Scientific DSQ GC-MS Interface Kits
Thermo Scientific DSQ GC-MS interface
Thermo Scientific TRACE 1300/1310 SSL og ISQ GC-MS interfacesæt
Inkluderer:
Pk. af 10 ferrules
Pk. af 5 nødder
Oversigt:
290 MA201
290 MA202
290 MA203
290 MA205
290 MA207
290 MT211
290 MT221
290 MT222
290 MT223
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Inkluderer Oversigt Pakningsstørrelse
10724077 MS Interface Pk. af 5 nødder 290 MA205 Pakke med 10
10608515 Thermo Scientific TRACE 1300/1310 SSL og ISQ GC-MS interfacesæt Pk. af 10 ferrules 290 MA201 Pakke med 10
10670616 Alle SilTite Sæt Pk. af 10 ferrules 290 MA202 Pakke med 10
10659275 Alle SilTite Sæt Pk. af 10 ferrules 290 MA203 Pakke med 10
10391145 Agilent SSL injektorer Pk. af 5 nødder 290 MA207 Pakke med 5
10565625 Thermo Scientific DSQ GC-MS interface Pk. af 5 nødder 290 MT211 Pakke med 10
10698695 Thermo Scientific DSQ GC-MS Interface Kits Pk. af 10 ferrules 290 MT221 Pakke med 10
10713677 Thermo Scientific DSQ GC-MS Interface Kits Pk. af 10 ferrules 290 MT222 Pakke med 10
10321395 Thermo Scientific DSQ GC-MS Interface Kits Pk. af 10 ferrules 290 MT223 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10724077 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 290MA205
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fjern lækager med Thermo Scientific™ SilTite Ferrule.
Fjern lækager med Thermo Scientific™ SilTite Ferrule, som danner en stærk, permanent, lufttæt forsegling omkring kapillarsøjlen.
  • SilTite metalhylstre og møtrikker er lavet af det samme materiale og har samme varme
  • ekspansionskoefficient
  • Bunden af ferrulen er flad og danner en perfekt tætning med MS-grænsefladen
  • Ferrulens temperaturtolerance er et godt stykke over grænsen for injektoren, MS-interfacet eller GC-ovnen
  • I modsætning til andre bøsninger behøver de ikke efterspændes efter installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type SilTite Nødder
Oversigt 290 MA205
Til brug med (udstyr) MS Interface
Inkluderer Pk. af 5 nødder
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.