Få mere at vide
Thermo Scientific™ SilTite™ Udskiftningsrør, møtrikker og bundpladetætninger
Artikelnummer. 10659275 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
Agilent SSL injektorer
Alle SilTite Sæt
MS Interface
Thermo Scientific DSQ GC-MS Interface Kits
Thermo Scientific DSQ GC-MS interface
Thermo Scientific TRACE 1300/1310 SSL og ISQ GC-MS interfacesæt
Inkluderer:
Pk. af 10 ferrules
Pk. af 5 nødder
Oversigt:
290 MA201
290 MA202
290 MA203
290 MA205
290 MA207
290 MT211
290 MT221
290 MT222
290 MT223
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 10659275
Brand: Thermo Scientific™ 290MA203
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fjern lækager med Thermo Scientific™ SilTite Ferrule.
Fjern lækager med Thermo Scientific™ SilTite Ferrule, som danner en stærk, permanent, lufttæt forsegling omkring kapillarsøjlen.
  • SilTite metalhylstre og møtrikker er lavet af det samme materiale og har samme varme
  • ekspansionskoefficient
  • Bunden af ferrulen er flad og danner en perfekt tætning med MS-grænsefladen
  • Ferrulens temperaturtolerance er et godt stykke over grænsen for injektoren, MS-interfacet eller GC-ovnen
  • I modsætning til andre bøsninger behøver de ikke efterspændes efter installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Udskiftning af ferrule
Oversigt 290 MA203
Til brug med (udstyr) Alle SilTite Sæt
Materiale SilTite Metal
Inkluderer Pk. af 10 ferrules
Diameter (metrisk) indvendig 0.53 mm
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.