Få mere at vide
Thermo Scientific™ SilTite™ Udskiftningsrør, møtrikker og bundpladetætninger
Artikelnummer. 10321395 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
Agilent SSL injektorer
Alle SilTite Sæt
MS Interface
Thermo Scientific DSQ GC-MS Interface Kits
Thermo Scientific DSQ GC-MS interface
Thermo Scientific TRACE 1300/1310 SSL og ISQ GC-MS interfacesæt
Inkluderer:
Pk. af 10 ferrules
Pk. af 5 nødder
Oversigt:
290 MA201
290 MA202
290 MA203
290 MA205
290 MA207
290 MT211
290 MT221
290 MT222
290 MT223
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 10321395
Brand: Thermo Scientific™ 290MT223
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fjern lækager med Thermo Scientific™ SilTite Ferrule.
Fjern lækager med Thermo Scientific™ SilTite Ferrule, som danner en stærk, permanent, lufttæt forsegling omkring kapillarsøjlen.
  • SilTite metalhylstre og møtrikker er lavet af det samme materiale og har samme varme
  • ekspansionskoefficient
  • Bunden af ferrulen er flad og danner en perfekt tætning med MS-grænsefladen
  • Ferrulens temperaturtolerance er et godt stykke over grænsen for injektoren, MS-interfacet eller GC-ovnen
  • I modsætning til andre bøsninger behøver de ikke efterspændes efter installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Udskiftning SilTite Ferrules
Oversigt 290 MT223
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific DSQ GC-MS Interface Kits
Materiale SilTite Metal
Inkluderer Pk. af 10 ferrules
Diameter (metrisk) indvendig 0.53 mm
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.