Få mere at vide
Gilac™ Silent 6-Wheel Dolly
Artikelnummer. p-200009548
Inkluderer:
Skaft i rustfrit stål
Stål aksel
Artikelnummer. 17978531
Brand: Gilac™ G170327
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Silent 6-Wheel Dolly giver øget mobilitet takket være sit eksklusive design med 6 faste hjul. De 2 centrale hjul er sat tilbage, hvilket gør det nemmere at krydse tærskler og montere dørtrin.
  • Universal dolly på hjul.
  • Øget mobilitet takket være dets eksklusive design med 6 faste hjul.
  • De 2 centrale hjul er sat tilbage, hvilket gør det lettere at krydse tærskler og montere dørtrin.
  • Bæreevne: 250 kg.
  • Drejer på centrale hjul til drejeformål.
  • Dollies kan stables, når de er tomme, hvilket gør det lettere at transportere dem.
  • Rustfri stålaksel anbefales i fugtige omgivelser (ingen beskadigelse af lejerne, selv i nærvær af vand).
  • Maskinvaskbar.
  • Kompatibel med alle GILAC 600 x 400 og 400 x 300 mm beholdere og kasser.
  • GILAC aftagelig trækstang fås (som ekstraudstyr).
  • ABS indsprøjtet base med solid ramme garanterer uovertruffen holdbarhed.
  • 100 mm PA hjul og gummidæk: støjsvag på alle typer gulve, ingen vibrationer, brugerkomfort, fryser ikke kølerum.
Tekniske data
Type Dolly
Holder Beholdere og kasser
Bæreevne (engelsk) 551 lb.
Bæreevne (metrisk) 250 kg
Materiale ABS plast, forkromet stål
Hjuldiameter (metrisk) 100 mm
Farve Grå
Inkluderer Stål aksel