Få mere at vide
Gilac™ Silent 6-Wheel Dolly
Artikelnummer. 17938791
Skift visning
Inkluderer:
Skaft i rustfrit stål
Stål aksel
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
17938791 Skaft i rustfrit stål
17978531 Stål aksel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17938791 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G170317
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1538.25 DKK
    1110.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 427.98 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Silent 6-Wheel Dolly giver øget mobilitet takket være sit eksklusive design med 6 faste hjul. De 2 centrale hjul er sat tilbage, hvilket gør det nemmere at krydse tærskler og montere dørtrin.
  • Universal dolly på hjul.
  • Øget mobilitet takket være dets eksklusive design med 6 faste hjul.
  • De 2 centrale hjul er sat tilbage, hvilket gør det lettere at krydse tærskler og montere dørtrin.
  • Bæreevne: 250 kg.
  • Drejer på centrale hjul til drejeformål.
  • Dollies kan stables, når de er tomme, hvilket gør det lettere at transportere dem.
  • Rustfri stålaksel anbefales i fugtige omgivelser (ingen beskadigelse af lejerne, selv i nærvær af vand).
  • Maskinvaskbar.
  • Kompatibel med alle GILAC 600 x 400 og 400 x 300 mm beholdere og kasser.
  • GILAC aftagelig trækstang fås (som ekstraudstyr).
  • ABS indsprøjtet base med solid ramme garanterer uovertruffen holdbarhed.
  • 100 mm PA hjul og gummidæk: støjsvag på alle typer gulve, ingen vibrationer, brugerkomfort, fryser ikke kølerum.
Tekniske data
Type Dolly
Holder Beholdere og kasser
Bæreevne (engelsk) 551 lb.
Bæreevne (metrisk) 250 kg
Materiale ABS plast, forkromet stål
Hjuldiameter (metrisk) 100 mm
Farve Grå
Inkluderer Skaft i rustfrit stål