Få mere at vide
Thermo Scientific™ Silencer™ siRNA bibliotek, i plade
Artikelnummer. 10764017
Skift visning
Mængde:
2 nmol
4 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10764017 2 nmol Hver
10320065 4 nmol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10764017 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AM81820
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Silencer™ siRNA biblioteker har kombinationer af Silencer™ Foruddesignede siRNA'er, og, når de er tilgængelige, validerede siRNA'er i 96-brønds eller 384-brønds plader.
  • Silencer™ siRNA biblioteker har kombinationer af Silencer™ Foruddesignede siRNA'er
  • Når det er tilgængeligt, Silencer™ Validerede siRNA'er, i 96-brønds eller 384-brønds plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype siRNA bibliotek
Mængde 2 nmol
Format 96- eller 384-brøndsplade
RNAi type siRNA