Få mere at vide
Invitrogen™ Silencer™ Vælg Pre-Designed siRNA
Artikelnummer. 10408844
Skift visning
Mængde:
20 nmol
40 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
5nmol
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10408844 20 nmol Hver
10608505 5 nmol 5nmol
10608695 40 nmol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10408844 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4390825
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Silencer™ Vælg Pre-Designed siRNA
De Silencer™ Udvalgte siRNA'er er klassiske 21-merer, som inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi. Et valg af Silencer™ Udvalgte siRNA'er er —tilgængelige Pre-Designed eller Validated. Silencer™ Udvalgte prædesignede siRNA'er er garanteret-til-stilhed baseret på deres dokumenterede design, mens de Silencer™ Udvalgte validerede siRNA'er testes funktionelt for at reducere målgenekspression. Sæt af Silencer™ Udvalgte siRNA-biblioteker er også tilgængelige i rør eller plade til screening med høj kapacitet. De Silencer™ Vælg positive og negative kontrol-RNA'er bør inkluderes i hvert siRNA-eksperiment.
Fordelene ved at bruge Silencer™ Vælg siRNA'er inkluderer:
  • Potent —op til 100 gange mere potent end i øjeblikket tilgængelige siRNA'er og færre off-target effekter
  • Mest specifikke —LNA™ kemiske modifikationer reducerer effekter uden for mål med op til 90 %
  • Pålidelig —demonstrerede forbedringer i konsistens og pålidelighed af fænotypiske resultater
  • Garanteret —100% garanteret stilhed, den bedste garanti i branchen
  • Note:Silencer™ Foruddesignede og validerede siRNA'er er designet ved hjælp af vores førstegenerationsalgoritme og inkluderer IKKE nogen kemiske modifikationer. De anbefales til at fuldføre in vitro RNAi-undersøgelser, der blev startet med at bruge Silencer™ siRNA'er. Til nye undersøgelser anbefaler vi Silencer Select siRNA'er.
    Omtrentlige behandlingstider*
  • Standard oprensning: 4 hverdage
  • HPLC oprensning: 6 hverdage (20 og 40 nmol); 15 hverdage (250 nmol)
  • In vivo klar: 15 hverdage (250 nmol)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Indhold og opbevaring Indeholder tørret siRNA ved (20 nmol) og nukleasefrit vand (1,75 ml), afsendt ved omgivelsestemperatur. Efter modtagelse skal du opbevare siRNA'er i en ikke-frostfri fryser på eller under– 20° .
    Oversigt Silencer™ Vælg valideret siRNA, 20nmol, standardrenhed, til RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning, RNAi, siRNA
    RNAi type siRNA
    Endelig produkttype Silencer™ Vælg valideret siRNA
    Til brug med (applikation) RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning, RNAi, siRNA
    Produktlinje Lyddæmper-select, Ambion
    Produkttype Silencer™ Vælg valideret siRNA
    Renhed Standard renhed
    Mængde 20 nmol
    Prøvestørrelse 20 nmol