Få mere at vide
Ambion™ Silencer™ Vælg Pre-Designed siRNA
Artikelnummer. 10574835
Skift visning
Oversigt:
Silencer™ Vælg valideret siRNA, 20nmol, HPLC-renhed,– °20 C-opbevaring, potent, mest specifik, pålidelig, garanteret, inkorporer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi
Silencer™ Vælg valideret siRNA, 40nmol, HPLC-renhed,– °20 C-opbevaring, potent, mest specifik, pålidelig, garanteret, inkorporer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi
Silencer™ Vælg valideret, 250nmol, HPLC-renhed,– °20 C Storage, Classic 21-mers, som inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi, Silencer Select Pre-designede siRNA'er er garanteret-til-stilhed baseret på deres gennemprøvede design
Mængde:
20 nmol
250 nmol
40 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Mængde Pakningsstørrelse
10574835 Silencer™ Vælg valideret, 250nmol, HPLC-renhed,– °20 C Storage, Classic 21-mers, som inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi, Silencer Select Pre-designede siRNA'er er garanteret-til-stilhed baseret på deres gennemprøvede design 250 nmol Hver
10157534 Silencer™ Vælg valideret siRNA, 20nmol, HPLC-renhed,– °20 C-opbevaring, potent, mest specifik, pålidelig, garanteret, inkorporer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi 20 nmol Hver
10299774 Silencer™ Vælg valideret siRNA, 40nmol, HPLC-renhed,– °20 C-opbevaring, potent, mest specifik, pålidelig, garanteret, inkorporer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi 40 nmol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10574835 Leverandør Ambion™ Leverandørnr. 4407270
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Silencer™ Vælg Pre-Designed siRNA
De Silencer™ Udvalgte siRNA'er er klassiske 21-merer, som inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi. Et valg af Silencer™ Udvalgte siRNA'er er —tilgængelige Pre-Designed eller Validated. Silencer™ Udvalgte prædesignede siRNA'er er garanteret-til-stilhed baseret på deres dokumenterede design, mens de Silencer™ Udvalgte validerede siRNA'er testes funktionelt for at reducere målgenekspression. Sæt af Silencer™ Udvalgte siRNA-biblioteker er også tilgængelige i rør eller plade til screening med høj kapacitet. De Silencer™ Vælg positive og negative kontrol-RNA'er bør inkluderes i hvert siRNA-eksperiment.
Fordelene ved at bruge Silencer™ Vælg siRNA'er inkluderer:
  • Potent —op til 100 gange mere potent end i øjeblikket tilgængelige siRNA'er og færre off-target effekter
  • Mest specifikke —LNA™ kemiske modifikationer reducerer effekter uden for mål med op til 90 %
  • Pålidelig —demonstrerede forbedringer i konsistens og pålidelighed af fænotypiske resultater
  • Garanteret —100% garanteret stilhed, den bedste garanti i branchen
  • Note:Silencer™ Foruddesignede og validerede siRNA'er er designet ved hjælp af vores førstegenerationsalgoritme og inkluderer IKKE nogen kemiske modifikationer. De anbefales til at fuldføre in vitro RNAi-undersøgelser, der blev startet med at bruge Silencer™ siRNA'er. Til nye undersøgelser anbefaler vi Silencer Select siRNA'er.
    Omtrentlige behandlingstider*
  • Standard oprensning: 4 hverdage
  • HPLC oprensning: 6 hverdage (20 og 40 nmol); 15 hverdage (250 nmol)
  • In vivo klar: 15 hverdage (250 nmol)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring -20°C
    Oversigt Silencer™ Vælg valideret, 250nmol, HPLC-renhed,– °20 C Storage, Classic 21-mers, som inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi, Silencer Select Pre-designede siRNA'er er garanteret-til-stilhed baseret på deres gennemprøvede design
    Produkttype Silencer™ Vælg Valideret
    Renhed HPLC
    Mængde 250 nmol