Få mere at vide
Ambion™ Silencer™ Vælg Pre-Designed siRNA
Beskrivelse
De Silencer™ Udvalgte siRNA'er er klassiske 21-merer, som inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi. Et valg af Silencer™ Udvalgte siRNA'er er —tilgængelige Pre-Designed eller Validated. Silencer™ Udvalgte prædesignede siRNA'er er garanteret-til-stilhed baseret på deres dokumenterede design, mens de Silencer™ Udvalgte validerede siRNA'er testes funktionelt for at reducere målgenekspression. Sæt af Silencer™ Udvalgte siRNA-biblioteker er også tilgængelige i rør eller plade til screening med høj kapacitet. De Silencer™ Vælg positive og negative kontrol-RNA'er bør inkluderes i hvert siRNA-eksperiment.
Fordelene ved at bruge Silencer™ Vælg siRNA'er inkluderer:Potent —op til 100 gange mere potent end i øjeblikket tilgængelige siRNA'er og færre off-target effekter Mest specifikke —LNA™ kemiske modifikationer reducerer effekter uden for mål med op til 90 % Pålidelig —demonstrerede forbedringer i konsistens og pålidelighed af fænotypiske resultater Garanteret —100% garanteret stilhed, den bedste garanti i branchen
Note:Silencer™ Foruddesignede og validerede siRNA'er er designet ved hjælp af vores førstegenerationsalgoritme og inkluderer IKKE nogen kemiske modifikationer. De anbefales til at fuldføre in vitro RNAi-undersøgelser, der blev startet med at bruge Silencer™ siRNA'er. Til nye undersøgelser anbefaler vi Silencer Select siRNA'er.
Omtrentlige behandlingstider*Standard oprensning: 4 hverdage HPLC oprensning: 6 hverdage (20 og 40 nmol); 15 hverdage (250 nmol) In vivo klar: 15 hverdage (250 nmol)
Fordelene ved at bruge Silencer™ Vælg siRNA'er inkluderer:
Note:Silencer™ Foruddesignede og validerede siRNA'er er designet ved hjælp af vores førstegenerationsalgoritme og inkluderer IKKE nogen kemiske modifikationer. De anbefales til at fuldføre in vitro RNAi-undersøgelser, der blev startet med at bruge Silencer™ siRNA'er. Til nye undersøgelser anbefaler vi Silencer Select siRNA'er.
Omtrentlige behandlingstider*
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Oversigt | Silencer™ Vælg valideret siRNA, 20nmol, HPLC-renhed,– °20 C-opbevaring, potent, mest specifik, pålidelig, garanteret, inkorporer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi |
| Produkttype | Silencer™ Vælg valideret siRNA |
| Renhed | HPLC |
| Mængde | 20 nmol |
| Temperatur (metrisk) | -20 °C |