Få mere at vide
Ambion™ Silencer™ Vælg Valideret siRNA
Artikelnummer. 10524255
Skift visning
Renhed:
HPLC
In Vivo
Standard
Mængde:
1 nmol
1μ mol
10μ mol
250 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Renhed Mængde unitSize
10524255 Standard 1 nmol Hver
15501094 HPLC 1μ mol Hver
15591084 HPLC 10μ mol Hver
10168064 In Vivo 250 nmol Hver
15581064 In Vivo 1μ mol Hver
15591064 In Vivo 10μ mol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10524255 Leverandør Ambion™ Leverandørnr. 4427038
Silencer™ Udvalgte siRNA'er er klassiske 21-merer, som inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi.
  • De Silencer™ Udvalgte siRNA'er er klassiske 21-merer, som inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi
  • Silencer™ Udvalgte validerede siRNA'er testes funktionelt for at reducere målgenekspression
  • Sæt af Silencer™ Udvalgte siRNA-biblioteker er også tilgængelige i rør eller plade til screening med høj kapacitet
  • De Silencer™ Vælg positive og negative kontrol-RNA'er bør inkluderes i hvert siRNA-eksperiment
Fordelene ved at bruge Silencer™ Vælg siRNA'er inkluderer:
  • Potent– op til 100 gange mere potent end i øjeblikket tilgængelige siRNA'er og færre off-target effekter
  • Mest specifik– LNA™ kemiske modifikationer reducerer effekter uden for målet med op til 90 %
  • Pålidelig– påvist forbedringer i konsistens og pålidelighed af fænotypiske resultater
  • Garanteret– 100% garanteret til tavshed, den bedste garanti i branchen
Note:Silencer™ Foruddesignet& Validerede siRNA'er er designet ved hjælp af vores førstegenerationsalgoritme og inkluderer IKKE nogen kemiske modifikationer. De anbefales til at fuldføre in vitro RNAi-undersøgelser, der blev startet med at bruge Silencer™ siRNA'er. Til nye undersøgelser anbefaler vi Silencer Select siRNA'er.
Omtrentlige behandlingstider*
  • Standard oprensning: 4 hverdage
  • HPLC oprensning: 6 hverdage (20 og 40 nmol); 15 hverdage (250 nmol)
  • In vivo klar: 15 hverdage (250 nmol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder tørret siRNA og nukleasefrit vand (1,75 ml), afsendt ved omgivelsestemperatur. Ved modtagelse opbevares siRNA'er i en ikke-frostfri fryser ved eller under -20° C
Oversigt Silencer™ Vælg Valideret siRNA
RNAi type siRNA
Til brug med (applikation) RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning, RNAi, siRNA
Produktlinje Silencer™ Vælge
Renhed Standard
Mængde 1 nmol
Temperatur (metrisk) Opbevares ved -20 °C