Få mere at vide
Ambion™ Silencer™ Vælg Pre-Designed siRNA
Artikelnummer. 15541064
Skift visning
Mængde:
1μ mol
250 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15541064 1μ mol Hver
10209784 250 nmol Hver
15501481 1μ mol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15541064 Leverandør Ambion™ Leverandørnr. 4404011
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Silencer™ Vælg Pre-Designed siRNA
De Silencer™ Udvalgte siRNA'er er klassiske 21-merer, som inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi. Et valg af Silencer™ Udvalgte siRNA'er er —tilgængelige Pre-Designed eller Validated. Silencer™ Udvalgte prædesignede siRNA'er er garanteret-til-stilhed baseret på deres dokumenterede design, mens de Silencer™ Udvalgte validerede siRNA'er testes funktionelt for at reducere målgenekspression. Sæt af Silencer™ Udvalgte siRNA-biblioteker er også tilgængelige i rør eller plade til screening med høj kapacitet. De Silencer™ Vælg positive og negative kontrol-RNA'er bør inkluderes i hvert siRNA-eksperiment.
Fordelene ved at bruge Silencer™ Vælg siRNA'er inkluderer:
  • Potent —op til 100 gange mere potent end i øjeblikket tilgængelige siRNA'er og færre off-target effekter
  • Mest specifikke —LNA™ kemiske modifikationer reducerer effekter uden for mål med op til 90 %
  • Pålidelig —demonstrerede forbedringer i konsistens og pålidelighed af fænotypiske resultater
  • Garanteret —100% garanteret stilhed, den bedste garanti i branchen
  • Note:Silencer™ Foruddesignede og validerede siRNA'er er designet ved hjælp af vores førstegenerationsalgoritme og inkluderer IKKE nogen kemiske modifikationer. De anbefales til at fuldføre in vitro RNAi-undersøgelser, der blev startet med at bruge Silencer™ siRNA'er. Til nye undersøgelser anbefaler vi Silencer Select siRNA'er.
    Omtrentlige behandlingstider*
  • Standard oprensning: 4 hverdage
  • HPLC oprensning: 6 hverdage (20 og 40 nmol); 15 hverdage (250 nmol)
  • In vivo klar: 15 hverdage (250 nmol)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Stuetemperatur
    Oversigt Silencer™ Vælg præ-designet siRNA, μ1 mol, In-vivo Purity, Classic 21-mers, som inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi, Silencer Select prædesignede siRNA'er er garanteret-til-stilhed baseret på deres gennemprøvede design
    Produkttype Silencer™ Vælg præ-designet siRNA
    Renhed In vivo
    Mængde 1μ mol