Få mere at vide
Ambion™ Silencer™ Vælg Pre-Designed siRNA
Beskrivelse
Silencer Select Predesigned siRNAs offer researchers a powerful and reliable tool for gene silencing applications. Designed with advanced algorithms to ensure high specificity and efficiency, these siRNAs offer a reliable and powerful solution for gene silencing applications. Chemically modified with locked-nucleic acid (LNA) modifications to enhance stability and reduce off-target effects, Silencer Select Predesigned siRNAs deliver consistent and reproducible results across a wide range of experimental conditions.
Fordelene ved at bruge Silencer™ Vælg siRNA'er inkluderer:
Note:Silencer™ Foruddesignede og validerede siRNA'er er designet ved hjælp af vores førstegenerationsalgoritme og inkluderer IKKE nogen kemiske modifikationer. De anbefales til at fuldføre in vitro RNAi-undersøgelser, der blev startet med at bruge Silencer™ siRNA'er. Til nye undersøgelser anbefaler vi Silencer Select siRNA'er.
Omtrentlige behandlingstider*
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Oversigt | Silencer™ Vælg prædesignet siRNA, 250nmol, HPLC oprenset, til RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning, RNAi, siRNA |
| Endelig produkttype | Silencer™ Vælg præ-designet siRNA |
| Til brug med (applikation) | RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning, RNAi, siRNA |
| Produkttype | Silencer™ Vælg præ-designet siRNA |
| Renhed | HPLC oprenset |
| Mængde | 250 nmol |
| Prøvestørrelse | 250 nmol |