Få mere at vide
Invitrogen™ Silencer™ Vælg Pre-Designed siRNA
Beskrivelse
Silencer Select Predesignede siRNA'er tilbyder forskere et kraftfuldt og pålideligt værktøj til gen-silencing-applikationer. Disse siRNA'er er designet med avancerede algoritmer for at sikre høj specificitet og effektivitet, og tilbyder en pålidelig og kraftfuld løsning til gen-silencing-applikationer. Kemisk modificeret med låste nukleinsyre (LNA) modifikationer for at øge stabiliteten og reducere off-target effekter, leverer Silencer Select Predesigned siRNAs konsistente og reproducerbare resultater under en bred vifte af eksperimentelle betingelser.
Nøglefunktioner omfatter:
- Præcis lydafladning—minimerer off-target effekter med kombinationen af algoritmedesign og LNA kemiske modifikationer
- Øget styrke—opnår effektiv gen-silencing med lavere siRNA-koncentrationer
- Garanteret lyddæmpning—af to ud af to foruddesignede siRNA'er vil resultere i gennedslag
- Omfattende support, —adgang til detaljerede protokoller og ekspert teknisk support
Optimeret design for øget specificitet
Vores internt udviklede algoritme er finjusteret til at skabe siRNA'er med sekvenser, der maksimerer on-target effekter, samtidig med at off-target interaktioner minimeres. Denne optimerede designtilgang reducerer markant risikoen for utilsigtet gen-silencing og øger dermed pålideligheden og fortolkeligheden af eksperimentelle resultater. Specificiteten af Silencer Select siRNA'er gør det muligt for forskere med sikkerhed at tilskrive observerede fænotyper til tavsheden af deres gen, de er interesserede i.
Effektiv lydafladning ved lavere koncentrationer
En vigtig fordel ved Silencer Select siRNA'er er deres evne til at opnå effektiv silencing ved lavere siRNA-koncentrationer. Dette reducerer ikke kun de eksperimentelle omkostninger, men minimerer også risikoen for off-target effekter, der kan opstå ved højere doser. At opretholde høj knockdown-effektivitet ved lavere koncentrationer understreger styrken og præcisionen af vores siRNA-design.
Strømlinet arbejdsgang for hurtige resultater
Brugen af vores gennedslagningsteknologi er ligetil og effektiv. Bestil blot et siRNA til det ønskede genmål, lever det til cellerne, og detekter knockdown-effektivitet og valider den resulterende fænotype. Udnyt vores validerede siRNA-designs for bedre tillid til dine eksperimenter. Denne strømlinede proces muliggør hurtig eksperimentel fremgang og accelereret opdagelse i genfunktionsstudier.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Silencer™ Vælg Pre-Designed siRNA |
| RNAi type | siRNA |
| Til brug med (applikation) | RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning, RNAi, siRNA |
| Produktlinje | Silencer™ Vælge |
| Renhed | Standard |
| Mængde | 5 nmol (Inventariseret) |