Få mere at vide
Invitrogen™ Silencer™ Vælg Pre-Designed siRNA
Artikelnummer. 10157724
Skift visning
Renhed:
HPLC
HPLC oprenset
In Vivo
Standard
Standard renhed
Mængde:
1 nmol
1μ mol
10μ mol
20 nmol
20 nmol (Inventariseret)
250 nmol
40 nmol
40 nmol (Inventariseret)
5 nmol
5 nmol (Inventariseret)
Pakningsstørrelse:
1nmol
5nmol
Hver
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Renhed Mængde Pakningsstørrelse
10157724 Standard renhed 20 nmol Hver
10714037 Standard 1 nmol 1nmol
10147724 Standard renhed 5 nmol Hver
30245143 Standard renhed 5 nmol -
10782097 Standard 5 nmol (Inventariseret) 5nmol
10584615 Standard 20 nmol (Inventariseret) Hver
10704617 Standard renhed 40 nmol Hver
10554045 Standard 40 nmol (Inventariseret) Hver
15581084 HPLC 1μ mol Hver
15551084 HPLC 10μ mol Hver
10045664 HPLC oprenset 20 nmol Hver
10055664 HPLC 40 nmol Hver
10330995 HPLC oprenset 250 nmol Hver
15511481 In Vivo 10μ mol Hver
15551064 In Vivo 10μ mol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10157724 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4390815
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Silencer™ Udvalgte siRNA'er er klassiske 21-merer, som inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi.
Silencer Select Predesignede siRNA'er tilbyder forskere et kraftfuldt og pålideligt værktøj til gen-silencing-applikationer. Disse siRNA'er er designet med avancerede algoritmer for at sikre høj specificitet og effektivitet, og tilbyder en pålidelig og kraftfuld løsning til gen-silencing-applikationer. Kemisk modificeret med låste nukleinsyre (LNA) modifikationer for at øge stabiliteten og reducere off-target effekter, leverer Silencer Select Predesigned siRNAs konsistente og reproducerbare resultater under en bred vifte af eksperimentelle betingelser.
Nøglefunktioner omfatter:
  • Præcis lydafladning—minimerer off-target effekter med kombinationen af algoritmedesign og LNA kemiske modifikationer
  • Øget styrke—opnår effektiv gen-silencing med lavere siRNA-koncentrationer
  • Garanteret lyddæmpning—af to ud af to foruddesignede siRNA'er vil resultere i gennedslag
  • Omfattende support, —adgang til detaljerede protokoller og ekspert teknisk support
Optimeret design for øget specificitet
Vores internt udviklede algoritme er finjusteret til at skabe siRNA'er med sekvenser, der maksimerer on-target effekter, samtidig med at off-target interaktioner minimeres. Denne optimerede designtilgang reducerer markant risikoen for utilsigtet gen-silencing og øger dermed pålideligheden og fortolkeligheden af eksperimentelle resultater. Specificiteten af Silencer Select siRNA'er gør det muligt for forskere med sikkerhed at tilskrive observerede fænotyper til tavsheden af deres gen, de er interesserede i.
Effektiv lydafladning ved lavere koncentrationer
En vigtig fordel ved Silencer Select siRNA'er er deres evne til at opnå effektiv silencing ved lavere siRNA-koncentrationer. Dette reducerer ikke kun de eksperimentelle omkostninger, men minimerer også risikoen for off-target effekter, der kan opstå ved højere doser. At opretholde høj knockdown-effektivitet ved lavere koncentrationer understreger styrken og præcisionen af vores siRNA-design.
Strømlinet arbejdsgang for hurtige resultater
Brugen af vores gennedslagningsteknologi er ligetil og effektiv. Bestil blot et siRNA til det ønskede genmål, lever det til cellerne, og detekter knockdown-effektivitet og valider den resulterende fænotype. Udnyt vores validerede siRNA-designs for bedre tillid til dine eksperimenter. Denne strømlinede proces muliggør hurtig eksperimentel fremgang og accelereret opdagelse i genfunktionsstudier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder tørret siRNA (20 nmol) og nukleasefrit vand (1,75 ml), afsendt ved omgivelsestemperatur. Efter modtagelse skal du opbevare siRNA'er i en ikke-frostfri fryser på eller under– 20° .
Oversigt Silencer™ Vælg prædesignet siRNA, 20nmol, standardrenhed, til RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning, RNAi, siRNA
RNAi type siRNA
Endelig produkttype Silencer™ Vælg præ-designet siRNA
Til brug med (applikation) RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning, RNAi, siRNA
Produktlinje Lyddæmper-select, Ambion
Produkttype Silencer™ Vælg præ-designet siRNA
Renhed Standard renhed
Mængde 20 nmol
Prøvestørrelse 20 nmol