Få mere at vide
Ambion™ Silencer™ Vælg Pre-Designed siRNA
Artikelnummer. 10147724
Skift visning
Renhed:
HPLC
HPLC oprenset
In Vivo
Standard
Standard renhed
Mængde:
1 nmol
1μ mol
10μ mol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
1nmol
5nmol
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Renhed Mængde unitSize
10147724 Standard renhed 5 nmol Hver
10714037 Standard 1 nmol 1nmol
30245143 Standard renhed 5 nmol -
10782097 Standard 5 nmol 5nmol
10157724 Standard renhed 20 nmol Hver
10584615 Standard 20 nmol Hver
10704617 Standard renhed 40 nmol Hver
10554045 Standard 40 nmol Hver
15581084 HPLC 1μ mol Hver
15551084 HPLC 10μ mol Hver
10045664 HPLC oprenset 20 nmol Hver
10055664 HPLC 40 nmol Hver
10330995 HPLC oprenset 250 nmol Hver
15551064 In Vivo 10μ mol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10147724 Leverandør Ambion™ Leverandørnr. 4390771 / W564316928
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Silencer™ Udvalgte siRNA'er er klassiske 21-merer, som inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi.
Silencer Select Predesigned siRNAs offer researchers a powerful and reliable tool for gene silencing applications. Designed with advanced algorithms to ensure high specificity and efficiency, these siRNAs offer a reliable and powerful solution for gene silencing applications. Chemically modified with locked-nucleic acid (LNA) modifications to enhance stability and reduce off-target effects, Silencer Select Predesigned siRNAs deliver consistent and reproducible results across a wide range of experimental conditions.
De Silencer™ Udvalgte siRNA'er er klassiske 21-merer, som inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi. Et valg af Silencer™ Udvalgte siRNA'er er —tilgængelige Pre-Designed eller Validated. Silencer™ Udvalgte prædesignede siRNA'er er garanteret-til-stilhed baseret på deres dokumenterede design, mens de Silencer™ Udvalgte validerede siRNA'er testes funktionelt for at reducere målgenekspression. Sæt af Silencer™ Udvalgte siRNA-biblioteker er også tilgængelige i rør eller plade til screening med høj kapacitet. De Silencer™ Vælg positive og negative kontrol-RNA'er bør inkluderes i hvert siRNA-eksperiment.
Fordelene ved at bruge Silencer™ Vælg siRNA'er inkluderer:
  • Potent —op til 100 gange mere potent end i øjeblikket tilgængelige siRNA'er og færre off-target effekter
  • Mest specifikke —LNA™ kemiske modifikationer reducerer effekter uden for mål med op til 90 %
  • Pålidelig —demonstrerede forbedringer i konsistens og pålidelighed af fænotypiske resultater
  • Garanteret —100% garanteret stilhed, den bedste garanti i branchen
  • Note:Silencer™ Foruddesignede og validerede siRNA'er er designet ved hjælp af vores førstegenerationsalgoritme og inkluderer IKKE nogen kemiske modifikationer. De anbefales til at fuldføre in vitro RNAi-undersøgelser, der blev startet med at bruge Silencer™ siRNA'er. Til nye undersøgelser anbefaler vi Silencer Select siRNA'er.
    Omtrentlige behandlingstider*
  • Standard oprensning: 4 hverdage
  • HPLC oprensning: 6 hverdage (20 og 40 nmol); 15 hverdage (250 nmol)
  • In vivo klar: 15 hverdage (250 nmol)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Contains dried siRNA (5 nmol) and Nuclease-free Water (1.75 mL), shipped at ambient temperature. Upon receipt, store siRNAs in a non-frost-free freezer at or below –20 °.
    Oversigt Silencer™ Select Pre-Designed siRNA, 5nmol, Standard Purity, For RNAi, epigenetics and Non-Coding RNA research, RNAi, siRNA
    RNAi type siRNA
    Endelig produkttype Silencer™ Vælg præ-designet siRNA
    Til brug med (applikation) RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning, RNAi, siRNA
    Produktlinje Lyddæmper Vælge, Ambion
    Produkttype Silencer™ Vælg præ-designet siRNA
    Renhed Standard renhed
    Mængde 5 nmol
    Prøvestørrelse 5 nmol