Få mere at vide
Invitrogen™ Silencer™ Vælg GAPDH siRNA
Beskrivelse
Ambion™ Silencer™ SelectGAPDH Positive Control siRNA, In Vivo Ready er grundigt valideret og en ideel kontrol for mange aspekter af et siRNA-eksperiment. Kontrollen er højt renset efter behov til dyrebrug. 250 nmol tilbydes.
- Premium kvalitet siRNA, højt renset og klar til brug
- Funktionelt testet i flere almindelige cellelinjer
- Inkluder Silencer™ Select-modifikationer for øget specificitet
- Til brug i menneske-, muse- og rotteceller
Hvad er Silencer™ Select siRNA'er?
Silencer™ Select siRNA'er inkorporerer de nyeste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemiske modifikationer for at opnå siRNA'er med enestående effektivitet, styrke og specificitet. Resultatet er færre mislykkede eksperimenter på grund af dårlig lyddæmpning og renere, mere konsistente fænotypiske data.
Silencer™ Select GAPDH Positive Control siRNA:
Silencer™ SelectGAPDH positive kontrol er grundigt valideret og en ideel 'test' siRNA for dem, der lige er begyndt på siRNA-eksperimenter, fordi den er valideret til at virke i flere cellelinjer. Da den retter sig mod GAPDH mRNA (en almindelig intern kontrol), findes der mange assays til at måle dens effekter, herunder realtids RT-PCR samt Ambion™ KDalert™ GAPDH Assay Kit.
Kvalitetskontrol:
Silencer™ Select siRNA'er fremstilles i et topmoderne anlæg under de højeste kvalitetsstandarder. Strenge kvalitetskontrolprocedurer inkluderer MALDI-TOF massespektrometrianalyse og analytisk HPLC for at overvåge renheden. Hvert siRNA vurderes også med gelelektroforese for at bekræfte, at strengene gløder korrekt. Desuden gennemgår In Vivo Ready siRNA'er yderligere rensning med en semipermeabel membran for at fjerne overskydende salt. Derefter følger steril filtratering og endotoksintest. Ved koncentrationer på 50 μM i deioniseret vand indeholder In Vivo Ready siRNA'er. mindre end 0,6 mM Na+, mindre end 2,0 mM K+ og mindre end 0,1 mM Mg2+. Silencer™ Select siRNA-kontroller har specifikke kemiske modifikationer; de er designet til at blive brugt med Silencer™ Select siRNA'er. Hvis du bruger andre siRNA-produkter, såsom BLOCK-iT™ siRNA'er, Ambion™ Silencer™ siRNA'er eller STEALTH RNAi™ siRNA'er, anbefaler vi, at du bruger kontrol-siRNA'er designet til brug med disse siRNA'er for mere pålidelige eksperimentelle resultater.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | SiRNA'et leveres tørret ned i et enkelt rør, som skal opbevares ved -20 °C. |
| Oversigt | The siRNA is provided dried down in a single tube, which should be stored at –20°C. |
| Kontroltype | Gene Knockdown positiv kontrol |
| RNAi type | siRNA |
| Etiket eller farvestof | Ukonjugeret |
| Produktlinje | Lyddæmper-select, Ambion |
| Produkttype | siRNA |
| Renhed | HPLC |
| Mængde | 250 nmol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.