Få mere at vide
Invitrogen™ Silencer™ Vælg Custom Designed siRNA
Artikelnummer. 15541054
Skift visning
Renhed:
HPLC
Standard
Mængde:
20 nmol
40 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
20nmol
40nmol
5nmol
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Renhed Mængde Pakningsstørrelse
15541054 HPLC 40 nmol 40nmol
15501054 Standard 5 nmol 5nmol
15511054 Standard 20 nmol 20nmol
15521054 Standard 40 nmol 40nmol
15531054 HPLC 20 nmol 20nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15541054 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4399669
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Silencer™ brugerdefinerede siRNA'er (umodificerede 21-bp duplekser) er omkostningseffektive RNA-interferens (RNAi) værktøjer, der er ideelle til at slå ned genekspression for at studere proteinfunktion i en bred vifte af celletyper.
  • Omkostningseffektive RNA-interferens (RNAi) værktøjer ideelle til at slå ned genekspression for at studere proteinfunktion i en bred vifte af celletyper
  • Brug GeneAssist™ Custom siRNA Builder til at designe og bestille et brugerdefineret siRNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder tørret siRNA og nukleasefrit vand (1,75 ml), afsendt ved omgivelsestemperatur. Efter modtagelse opbevares siRNA'er i en ikke-frostfri fryser ved eller under -20 °C
Oversigt GeneAssist - Specialdesignet Silencer™ Vælg siRNA
Til brug med (applikation) Slå genekspression ned for at studere proteinfunktion i en lang række celletyper
Produktlinje Silencer™ Vælge
Produkttype Specialdesignet siRNA
Renhed HPLC
Mængde 40 nmol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Temperatur (metrisk) Efter modtagelsen opbevares den i en ikke-frostfri fryser ved eller under -20 °C