Få mere at vide
Ambion™ Silencer™ Præ-designet siRNA
Artikelnummer. 10289574
Produkttype:
Prædesignet SiRNA CY(TM)3
Silencer™ Foruddesignet siRNA FAM
Silencer™ Pre-Designed HPLC siRNA
Silencer™ Pre-Designed In Vivo siRNA
Silencer™ Pre-Designed Standard (Made to Order) siRNA
Silencer™ Pre-Designed Standard siRNA
Silencer™ Pre-Designed siRNA
Renhed:
HPL-OLIGOC
In Vivo
Standard
Etiket eller farvestof:
CY™3
FAM
Unlabeled
Mængde:
1μ mol
10μ mol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10289574
Brand: Ambion™ AM16706
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Silencer™ Udvalgte siRNA'er er klassiske 21-merer, som inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi.
Silencer Predesigned siRNAs are high-quality, synthetic small interfering RNAs (siRNAs) designed for gene silencing applications in mammalian cells. This cost-effective RNA interference tool delivers reliable gene knockdown performance while maintaining economic accessibility for research applications. Our siRNA products are meticulously crafted to help ensure high efficiency and specificity, enabling researchers to achieve reliable and reproducible gene knockdown results. Silencer Predesigned siRNAs are unmodified synthetic RNA duplexes with a 19-mer duplex and two-nucleotide 3' overhangs.
Silencer™siRNA-biblioteker har kombinationer af Silencer Pre-designede siRNA'er, og når de er tilgængelige, Silencer Validated siRNA'er, i 96-brønds eller 384-brønds plader. Designet af hvert siRNA er blevet optimeret til potent og specifik lyddæmpning. SiRNA-selektionsprocessen giver siRNA'er, der er effektive ved lave koncentrationer, hvilket muliggør screeningseksperimenter ved 30 nM siRNA eller lavere, hvilket minimerer reagensomkostninger og off-target-effekter.
For at sikre specificitet inkorporerer siRNA-designalgoritmen en streng kontrol af alle siRNA-sekvenser. Denne proces opnås via et modificeret alignment-søgeværktøj, der effektivt identificerer korte regioner af sekvensjustering, som BLAST-søgninger savner. Sekvenser, der har betydelige regioner med lighed med off-target transkripter, falder i polymorfe regioner (f.eks. SNP'er), eller hvis de forudsiges at fremkalde et antiviralt respons, elimineres. Derudover inkorporerer siRNA-designprocessen strenge regler for at forhindre off-streng-målretning.
  • Effektive —siRNA'er omhyggeligt designet til styrke og specificitet
  • Praktiske —klar-til-brug siRNA'er i mængder, der er tilstrækkelige til hundredvis af transfektioner
  • Pålidelige —tre siRNA'er pr. mål øger screeningsnøjagtigheden, ideel til pathway-analyse, målidentifikation og validering
  • Omfattende —tilgængelig for små gensæt og for hele det menneskelige genom
  • Tilpasset —brugerdefineret alikvotering, pooling og brugerdefinerede biblioteker tilgængelig
    Garanti forSilencer™ Foruddesignede siRNA'er
    Life Technologies garanterer, at når du køber tre Silencer Pre-designede siRNA'er til det samme mål, vil mindst to af siRNA'erne reducere mål-mRNA-niveauer i dyrkede celler med 70 % eller mere, når de måles 48 timer efter transfektion ved 100 nM eller højere endelig siRNA-koncentration under de betingelser, der er beskrevet nedenfor. Hvis mindst to af de tre siRNA'er ikke inducerer >70 % mål-mRNA-knockdown, Life Technologies vil give en engangserstatning af op til tre Silencer Pre-designede siRNA'er pr. mål uden ekstra omkostninger. Anmodninger om erstatningsprodukt skal fremsættes inden for et hundrede og firs (180) dage fra leveringsdatoen for de foruddesignede Silencer siRNA'er. Optimal transfektionseffektivitet skal bekræftes ved hjælp af god laboratoriepraksis og et dokumenteret siRNA til en endogen besked, som f.eks. Ambion Lyddæmper GAPDH siRNA Kontrol. For at vurdere knockdown skal mål-mRNA-niveauer i behandlede prøver sammenlignes med det for celler, der er transficeret med et ikke-målrettet kontrol-siRNA, såsom Silencer Negative Control #1. Vi anbefaler Applied Biosystems TaqMan™ Genekspressionsassays til at kvantificere mRNA-niveauer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Lyddæmper™ Udvalgte siRNA'er er resultatet af nylige forbedringer i siRNA-design kombineret med nye kemiske modifikationer, der giver uovertruffen knockdown-effektivitet og specificitet. Vores bedst ydende siRNA til cellekulturarbejde. Silencer™ siRNA'er er umodificerede 21 nukleotid siRNA'er, der er designet med en ældre, men strengt testet designalgoritme. Et billigere alternativ til Silencer™ Vælg siRNA'er, men uden nogle af ydeevneforbedringerne.
    Oversigt Lyddæmper Præ-designet siRNA STD , 40nmol, Inkorporer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi, garanteret til stilhed baseret på deres gennemprøvede design
    Format 96-brønds plade, 384-brønds plade
    RNAi type siRNA
    Prøvetype mRNA
    Endelig produkttype Lyddæmper Præ-designet siRNA STD
    Etiket eller farvestof Unlabeled
    Produktlinje Lyddæmper , Ambion
    Produkttype Silencer™ Pre-Designed Standard siRNA
    Renhed Standard
    Mængde 40 nmol