Få mere at vide
Ambion™ Silencer™ Præ-designet siRNA, HPLC oprenset
Artikelnummer. 10391365
Skift visning
Mængde:
20 nmol
40 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10391365 20 nmol Hver
10249484 40 nmol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10391365 Leverandør Ambion™ Leverandørnr. AM16810
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Silencer™ Præ-designet siRNA
Silencer™siRNA-biblioteker har kombinationer af Silencer Pre-designede siRNA'er, og når de er tilgængelige, Silencer Validated siRNA'er, i 96-brønds eller 384-brønds plader. Designet af hvert siRNA er blevet optimeret til potent og specifik lyddæmpning. SiRNA-selektionsprocessen giver siRNA'er, der er effektive ved lave koncentrationer, hvilket muliggør screeningseksperimenter ved 30 nM siRNA eller lavere, hvilket minimerer reagensomkostninger og off-target-effekter.
For at sikre specificitet inkorporerer siRNA-designalgoritmen en streng kontrol af alle siRNA-sekvenser. Denne proces opnås via et modificeret alignment-søgeværktøj, der effektivt identificerer korte regioner af sekvensjustering, som BLAST-søgninger savner. Sekvenser, der har betydelige regioner med lighed med off-target transkripter, falder i polymorfe regioner (f.eks. SNP'er), eller hvis de forudsiges at fremkalde et antiviralt respons, elimineres. Derudover inkorporerer siRNA-designprocessen strenge regler for at forhindre off-streng-målretning.
  • Effektive —siRNA'er omhyggeligt designet til styrke og specificitet
  • Praktiske —klar-til-brug siRNA'er i mængder, der er tilstrækkelige til hundredvis af transfektioner
  • Pålidelige —tre siRNA'er pr. mål øger screeningsnøjagtigheden, ideel til pathway-analyse, målidentifikation og validering
  • Omfattende —tilgængelig for små gensæt og for hele det menneskelige genom
  • Tilpasset —brugerdefineret alikvotering, pooling og brugerdefinerede biblioteker tilgængelig
    Garanti forSilencer™ Foruddesignede siRNA'er
    Life Technologies garanterer, at når du køber tre Silencer Pre-designede siRNA'er til det samme mål, vil mindst to af siRNA'erne reducere mål-mRNA-niveauer i dyrkede celler med 70 % eller mere, når de måles 48 timer efter transfektion ved 100 nM eller højere endelig siRNA-koncentration under de betingelser, der er beskrevet nedenfor. Hvis mindst to af de tre siRNA'er ikke inducerer >70 % mål-mRNA-knockdown, Life Technologies vil give en engangserstatning af op til tre Silencer Pre-designede siRNA'er pr. mål uden ekstra omkostninger. Anmodninger om erstatningsprodukt skal fremsættes inden for et hundrede og firs (180) dage fra leveringsdatoen for de foruddesignede Silencer siRNA'er. Optimal transfektionseffektivitet skal bekræftes ved hjælp af god laboratoriepraksis og et dokumenteret siRNA til en endogen besked, som f.eks. Ambion Lyddæmper GAPDH siRNA Kontrol. For at vurdere knockdown skal mål-mRNA-niveauer i behandlede prøver sammenlignes med det for celler, der er transficeret med et ikke-målrettet kontrol-siRNA, såsom Silencer Negative Control #1. Vi anbefaler Applied Biosystems TaqMan™ Genekspressionsassays til at kvantificere mRNA-niveauer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Oversigt Foruddesignet lyddæmper siRNA HPLC, 20nmol, inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi, garanteret stilhed baseret på deres gennemprøvede design
    Endelig produkttype Lyddæmper Pre-designet siRNA HPLC
    Produkttype Lyddæmper Præ-designet siRNA HPLC
    Mængde 20 nmol