Learn More
Ambion™ Silencer™ Foruddesignet standard siRNA, 5 nmol
Description
Silencer™ siRNA-biblioteker indeholder kombinationer af Silencer Pre-designede siRNA'er og, når tilgængelige, Silencer Validated siRNAs i 96- eller 384-brøndplader. Designet af hvert siRNA er optimeret til potent og specifik silencing. SiRNA-selektionsprocessen giver siRNA'er, der er effektive ved lave koncentrationer, hvilket muliggør screeningsforsøg ved 30 nM siRNA eller lavere, hvilket minimerer reagensomkostninger og off-target effekter.
For at sikre specificitet indeholder siRNA-designalgoritmen en grundig kontrol af alle siRNA-sekvenser. Denne proces udføres via et modificeret justeringssøgeværktøj, der effektivt identificerer korte områder af sekvensjustering, som BLAST-søgninger overser. Sekvenser, der har signifikante områder med lighed med off-target transkripter, som ligger i polymorfe områder (f.eks. SNP'er), eller hvis de forventes at fremkalde en antiviral respons, elimineres. Derudover indeholder siRNA-designprocessen strenge regler for at forhindre off-streng-målretning.
- Effektive—siRNA'er omhyggeligt designet til styrke og specificitet
- Bekvemme, —færdige siRNA'er i mængder tilstrækkelige til hundredvis af transfektioner
- Pålidelige—tre siRNA'er pr. mål øger screeningsnøjagtigheden, hvilket er ideelt til pathway-analyse, målidentifikation og validering
- Omfattende—tilgængelig for små gensæt og for hele det menneskelige genom
- Tilpassede—brugerdefinerede aliquoter-, pool- og brugerdefinerede biblioteker tilgængelige
Garanti for Silencer™ foruddesignede siRNA'er
Life Technologies sikrer, at når du køber tre Silencer Pre-designede siRNA'er til samme mål, vil mindst to af siRNA'erne reducere mål-mRNA-niveauet i dyrkede celler med 70% eller mere, når de måles 48 timer efter transfektion ved 100 nM eller højere endelig siRNA-koncentration under de nedenfor beskrevne betingelser. Hvis mindst to af de tre siRNA'er ikke inducerer >70% mål-mRNA-nedslagning, Life Technologies vil det give en engangsudskiftning af op til tre Silencer Pre-designede siRNA'er pr. mål uden ekstra omkostninger. Anmodninger om erstatningsprodukt skal fremsættes inden for hundrede og firs (180) dage fra leveringsdatoen for de Silencer Pre-designede siRNA'er. Optimal transfektionseffektivitet skal bekræftes ved hjælp af gode laboratoriemetoder og et siRNA, der er bevist til at virke til en endogen besked, såsom Ambion Silencer GAPDH siRNA Control. For at vurdere knockdown skal mål-mRNA-niveauer i behandlede prøver sammenlignes med niveauerne af celler, der er transfekteret med et ikke-målrettet kontrol-siRNA, såsom Silencer Negative Control #1. Vi anbefaler Applied Biosystems TaqMan™ genekspressionsanalyser for at kvantificere mRNA-niveauer.
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C). |
| Oversigt | Prædesignet SiRNA, 5nmol, Standard Purity, Classic 21-mers, som inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi, Silencer Select Pre-designede siRNA'er er garanteret-til-stilhed baseret på deres gennemprøvede design |
| Format | 96-brønds plade, 384-brønds plade |
| RNAi type | siRNA |
| Endelig produkttype | Lyddæmper Præ-designet siRNA |
| Produktlinje | Lyddæmper, Ambion |
| Produkttype | Prædesignet SiRNA |
| Renhed | Standard |
| Mængde | 5 nmol |