Få mere at vide
Ambion™ Silencer™ Præ-designet siRNA
Beskrivelse
Silencer Predesignede siRNA'er er højkvalitets, syntetiske små interfererende RNA'er (siRNA'er) designet til gen-silencing-applikationer i pattedyrsceller. Dette omkostningseffektive RNA-interferensværktøj leverer pålidelig gennedslagningsfunktion, samtidig med at det opretholder økonomisk tilgængelighed til forskningsapplikationer. Vores siRNA-produkter er omhyggeligt udformet for at sikre høj effektivitet og specificitet, hvilket gør det muligt for forskere at opnå pålidelige og reproducerbare gennedslagningsresultater. Silencer Predesignede siRNA'er er umodificerede syntetiske RNA-duplexer med en 19-mer duplex og to-nukleotid 3' overhæng.
Nøglefunktioner omfatter:
- Høj silencing-effektivitet—demonstrerer god knockdown-ydelse med optimeret målgenkendelse for effektiv genekspressionssuppression
- Forbedret specificitetsalgoritme—designet til præcis genmålretning for at minimere off-target effekter og hjælpe med at sikre selektiv gen-silencing
- Garanteret ydeevne—vil to ud af tre foruddesignede siRNA'er resultere i >70% gennedslagning. Validerede designs tilgængelige for mange fælles gener.
- Omkostningseffektiv løsning—med enestående værdi for forskningsapplikationer uden at gå på kompromis med ydeevnekvaliteten
Strømlinet arbejdsgang for hurtige resultater
Brugen af vores gennedslagningsteknologi er ligetil og effektiv. Bestil blot siRNA'er til de ønskede genmål, lever til cellerne, og detekter knockdown-effektivitet og valider den resulterende fænotype. Udnyt vores validerede designs for bedre tillid til dine eksperimenter. Denne strømlinede proces muliggør hurtig eksperimentel fremgang og accelereret opdagelse i genfunktionsstudier.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C |
| Oversigt | Silencer™ Prædesignet siRNA (lavet på bestilling) |
| RNAi type | siRNA |
| Etiket eller farvestof | Umærket |
| Produktlinje | Lyddæmper |
| Produkttype | Silencer™ Foruddesignet standard (fremstillet efter bestilling) siRNA |
| Renhed | Standard |
| Mængde | 5 nmol |
| Temperatur (metrisk) | Opbevares ved -20 °C |