Få mere at vide
Ambion™ Silencer™ Præ-designet siRNA
Beskrivelse
Silencer Predesigned siRNAs are high-quality, synthetic small interfering RNAs (siRNAs) designed for gene silencing applications in mammalian cells. This cost-effective RNA interference tool delivers reliable gene knockdown performance while maintaining economic accessibility for research applications. Our siRNA products are meticulously crafted to help ensure high efficiency and specificity, enabling researchers to achieve reliable and reproducible gene knockdown results. Silencer Predesigned siRNAs are unmodified synthetic RNA duplexes with a 19-mer duplex and two-nucleotide 3' overhangs.
- Silencer™ Udvalgte siRNA'er er klassiske 21-merer, som inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi
- Silencer™ Udvalgte prædesignede siRNA'er er garanteret-til-stilhed baseret på deres dokumenterede design
- Sæt af Silencer™ Udvalgte siRNA-biblioteker er også tilgængelige i rør eller plade til screening med høj kapacitet
- De Silencer™ Vælg positive og negative kontrol-RNA'er bør inkluderes i hvert siRNA-eksperiment.
Fordelene ved at bruge Silencer™ Vælg siRNA'er inkluderer:
- Potent– op til 100 gange mere potent end i øjeblikket tilgængelige siRNA'er og færre off-target effekter
- Mest specifik– LNA™ kemiske modifikationer reducerer effekter uden for målet med op til 90 %
- Pålidelig– påvist forbedringer i konsistens og pålidelighed af fænotypiske resultater
- Garanteret– 100% garanteret til tavshed, den bedste garanti i branchen
Note:Silencer™ Foruddesignet& Validerede siRNA'er er designet ved hjælp af vores førstegenerationsalgoritme og inkluderer IKKE nogen kemiske modifikationer. De anbefales til at fuldføre in vitro RNAi-undersøgelser, der blev startet med at bruge Silencer™ siRNA'er. Til nye undersøgelser anbefaler vi Silencer Select siRNA'er.
Omtrentlige behandlingstider*
- Standard oprensning: 4 hverdage
- HPLC oprensning: 6 hverdage (20 og 40 nmol); 15 hverdage (250 nmol)
- In vivo klar: 15 hverdage (250 nmol)
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C |
| Oversigt | Silencer™ Prædesignet siRNA (lavet på bestilling) |
| RNAi type | siRNA |
| Etiket eller farvestof | Unlabeled |
| Produktlinje | Silencer™ |
| Produkttype | Silencer™ Pre-Designed Standard (Made to Order) siRNA |
| Renhed | Standard |
| Mængde | 20 nmol |
| Temperatur (metrisk) | Opbevares ved -20 °C |