Få mere at vide
Ambion™ Silencer™ Præ-designet siRNA
Artikelnummer. 10167104
Skift visning
Produkttype:
Silencer™ Foruddesignet HPLC siRNA
Silencer™ Foruddesignet In Vivo siRNA
Silencer™ Foruddesignet siRNA
Silencer™ Foruddesignet standard (fremstillet efter bestilling) siRNA
Silencer™ Foruddesignet standard siRNA
Renhed:
HPL-OLIGOC
In Vivo
Standard
Etiket eller farvestof:
CY™3
FAM
Umærket
Mængde:
1μ mol
10μ mol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Renhed Etiket eller farvestof Mængde Pakningsstørrelse
10167104 Silencer™ Foruddesignet standard siRNA Standard Umærket 20 nmol Hver
10446914 Silencer™ Foruddesignet siRNA Standard Umærket 5 nmol Hver
10289574 Silencer™ Foruddesignet standard siRNA Standard Umærket 40 nmol Hver
10566735 Silencer™ Foruddesignet standard (fremstillet efter bestilling) siRNA Standard Umærket 5 nmol Hver
10370495 Silencer™ Foruddesignet standard (fremstillet efter bestilling) siRNA Standard Umærket 20 nmol Hver
10015364 Silencer™ Foruddesignet standard (fremstillet efter bestilling) siRNA Standard Umærket 40 nmol Hver
10418844 Silencer™ Foruddesignet HPLC siRNA HPL-OLIGOC Umærket 250 nmol Hver
10301135 Silencer™ Foruddesignet In Vivo siRNA In Vivo Umærket 1μ mol Hver
10497104 Silencer™ Foruddesignet In Vivo siRNA In Vivo Umærket 10μ mol Hver
10456914 Silencer™ Foruddesignet siRNA Standard CY™3 20 nmol Hver
10341085 Silencer™ Foruddesignet siRNA Standard FAM 20 nmol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10167104 Leverandør Ambion™ Leverandørnr. AM16704
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Silencer™ Udvalgte siRNA'er er klassiske 21-merer, som inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi.
Silencer Predesignede siRNA'er er højkvalitets, syntetiske små interfererende RNA'er (siRNA'er) designet til gen-silencing-applikationer i pattedyrsceller. Dette omkostningseffektive RNA-interferensværktøj leverer pålidelig gennedslagningsfunktion, samtidig med at det opretholder økonomisk tilgængelighed til forskningsapplikationer. Vores siRNA-produkter er omhyggeligt udformet for at sikre høj effektivitet og specificitet, hvilket gør det muligt for forskere at opnå pålidelige og reproducerbare gennedslagningsresultater. Silencer Predesignede siRNA'er er umodificerede syntetiske RNA-duplexer med en 19-mer duplex og to-nukleotid 3' overhæng.
Nøglefunktioner omfatter:
  • Høj silencing-effektivitet—demonstrerer god knockdown-ydelse med optimeret målgenkendelse for effektiv genekspressionssuppression
  • Forbedret specificitetsalgoritme—designet til præcis genmålretning for at minimere off-target effekter og hjælpe med at sikre selektiv gen-silencing
  • Garanteret ydeevne—vil to ud af tre foruddesignede siRNA'er resultere i >70% gennedslagning. Validerede designs tilgængelige for mange fælles gener.
  • Omkostningseffektiv løsning—med enestående værdi for forskningsapplikationer uden at gå på kompromis med ydeevnekvaliteten
Strømlinet arbejdsgang for hurtige resultater
Brugen af vores gennedslagningsteknologi er ligetil og effektiv. Bestil blot siRNA'er til de ønskede genmål, lever til cellerne, og detekter knockdown-effektivitet og valider den resulterende fænotype. Udnyt vores validerede designs for bedre tillid til dine eksperimenter. Denne strømlinede proces muliggør hurtig eksperimentel fremgang og accelereret opdagelse i genfunktionsstudier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Lyddæmper™ Udvalgte siRNA'er er resultatet af nylige forbedringer i siRNA-design kombineret med nye kemiske modifikationer, der giver uovertruffen knockdown-effektivitet og specificitet. Vores bedst ydende siRNA til cellekulturarbejde. Silencer™ siRNA'er er umodificerede 21 nukleotid siRNA'er, der er designet med en ældre, men strengt testet designalgoritme. Et billigere alternativ til Silencer™ Vælg siRNA'er, men uden nogle af ydeevneforbedringerne.
Oversigt Lyddæmper Præ-designet siRNA STD , 20nmol, Inkorporer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi, garanteret til stilhed baseret på deres gennemprøvede design
Format 96-brønds plade, 384-brønds plade
RNAi type siRNA
Prøvetype mRNA
Endelig produkttype Lyddæmper Præ-designet siRNA STD
Etiket eller farvestof Umærket
Produktlinje Lyddæmper, Ambion
Produkttype Silencer™ Foruddesignet standard siRNA
Renhed Standard
Mængde 20 nmol