Få mere at vide
Ambion™ Silencer™ Præ-designet siRNA
Artikelnummer. 10015364
Produkttype:
Prædesignet SiRNA CY(TM)3
Silencer™ Foruddesignet siRNA FAM
Silencer™ Pre-Designed HPLC siRNA
Silencer™ Pre-Designed In Vivo siRNA
Silencer™ Pre-Designed Standard (Made to Order) siRNA
Silencer™ Pre-Designed Standard siRNA
Silencer™ Pre-Designed siRNA
Renhed:
HPL-OLIGOC
In Vivo
Standard
Etiket eller farvestof:
CY™3
FAM
Unlabeled
Mængde:
1μ mol
10μ mol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10015364
Brand: Ambion™ 4399217
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Silencer™ Udvalgte siRNA'er er klassiske 21-merer, som inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi.
Silencer Predesigned siRNAs are high-quality, synthetic small interfering RNAs (siRNAs) designed for gene silencing applications in mammalian cells. This cost-effective RNA interference tool delivers reliable gene knockdown performance while maintaining economic accessibility for research applications. Our siRNA products are meticulously crafted to help ensure high efficiency and specificity, enabling researchers to achieve reliable and reproducible gene knockdown results. Silencer Predesigned siRNAs are unmodified synthetic RNA duplexes with a 19-mer duplex and two-nucleotide 3' overhangs.
  • Silencer™ Udvalgte siRNA'er er klassiske 21-merer, som inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi
  • Silencer™ Udvalgte prædesignede siRNA'er er garanteret-til-stilhed baseret på deres dokumenterede design
  • Sæt af Silencer™ Udvalgte siRNA-biblioteker er også tilgængelige i rør eller plade til screening med høj kapacitet
  • De Silencer™ Vælg positive og negative kontrol-RNA'er bør inkluderes i hvert siRNA-eksperiment.
Fordelene ved at bruge Silencer™ Vælg siRNA'er inkluderer:
  • Potent– op til 100 gange mere potent end i øjeblikket tilgængelige siRNA'er og færre off-target effekter
  • Mest specifik– LNA™ kemiske modifikationer reducerer effekter uden for målet med op til 90 %
  • Pålidelig– påvist forbedringer i konsistens og pålidelighed af fænotypiske resultater
  • Garanteret– 100% garanteret til tavshed, den bedste garanti i branchen
Note:Silencer™ Foruddesignet& Validerede siRNA'er er designet ved hjælp af vores førstegenerationsalgoritme og inkluderer IKKE nogen kemiske modifikationer. De anbefales til at fuldføre in vitro RNAi-undersøgelser, der blev startet med at bruge Silencer™ siRNA'er. Til nye undersøgelser anbefaler vi Silencer Select siRNA'er.
Omtrentlige behandlingstider*
  • Standard oprensning: 4 hverdage
  • HPLC oprensning: 6 hverdage (20 og 40 nmol); 15 hverdage (250 nmol)
  • In vivo klar: 15 hverdage (250 nmol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C
Oversigt Silencer™ Prædesignet siRNA (lavet på bestilling)
RNAi type siRNA
Etiket eller farvestof Unlabeled
Produktlinje Silencer
Produkttype Silencer™ Pre-Designed Standard (Made to Order) siRNA
Renhed Standard
Mængde 40 nmol
Temperatur (metrisk) Opbevares ved -20 °C