Få mere at vide
Invitrogen™ Silencer™ Negativ kontrol nr. 1 siRNA
Artikelnummer. 10670226
Skift visning
Mængde:
250 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10670226 250 nmol Hver
1 options
Artikelnummer. 10670226 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4404021
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Ambion™Silencer Negative Control No. 1 siRNA, In Vivo Ready har ingen signifikant sekvenslighed med gensekvenser fra mus, rotter eller mennesker.
Ambion™ Silencer Negative Control No. 1 siRNA, In Vivo Ready has no significant sequence similarity to mouse, rat, or human gene sequences. The control has also been tested in cell-based screens and proven to have no significant effect on cell proliferation, viability, or morphology. It is highly purified as required for animal use. 250 nmol is provided.
Ambion™Silencer Negative Control No. 1 siRNA, In Vivo Ready har ingen signifikant sekvenslighed med gensekvenser fra mus, rotter eller mennesker. Kontrollen er også blevet testet i cellebaserede screeninger og har vist sig ikke at have nogen signifikant effekt på celleproliferation, levedygtighed eller morfologi. Det er højt oprenset efter behov til dyrebrug. 250 nmol er tilvejebragt.
  • Ikke-målretning med begrænset sekvenslighed med kendte gener
  • Valideret til brug i menneske-, mus- og rotteceller
  • Funktionelt bevist at have minimal effekt på celleproliferation og levedygtighed
  • HPLC oprenset, duplekset og klar til brug
Negativ kontrol siRNA'er er afgørende for bestemmelse af transfektionseffektivitet og for at kontrollere virkningerne af siRNA levering. I siRNA-screeningsapplikationer er negative kontrol-siRNA'er også kritiske for indstilling af 'hit'-tærsklen, der bestemmer, om et siRNA anses for at have en positiv, negativ eller neutral effekt i et bestemt assay. Silencer™Negativ kontrol nr. 1 siRNA har ingen signifikant sekvenslighed med gensekvenser fra mus, rotter eller mennesker. Kontrollen er også blevet testet i cellebaserede screeninger og har vist sig ikke at have nogen signifikant effekt på celleproliferation, levedygtighed eller morfologi.
Kvalitetskontrol:
Lyddæmper™ siRNA'er er fremstillet i en state-of-the-art facilitet under de højeste kvalitetsstandarder. Efter HPLC-oprensning og annealing oprenses hver siRNA yderligere ved hjælp af en proces, der fjerner overskydende salt via en semipermeabel membran. Resultatet er højrent siRNA med minimalt saltindhold, velegnet til in vivo applikationer. In Vivo Ready siRNA'er sterilfiltreres derefter og testes for tilstedeværelsen af endotoksin. Ved koncentrationer på 50μ M i deioniseret vand, In Vivo Ready siRNA'er indeholder mindre end 0,6 mM Na + , mindre end 2,0 mM K + og mindre end 0,1 mM Mg2 + .
Tilbehørsprodukt: Lyddæmper™ siRNA Screening Kontrolpanel (Kat. Nr. AM4640)
Lyddæmperen™ siRNA-screeningskontrolpanelet omfatter syv negative kontrol-siRNA'er og er for de forskere, der udfører siRNA-screeninger, der anvender hundredvis eller tusindvis af siRNA'er pr. eksperiment. Fordi negative kontrol siRNA'er kan have utilsigtede virkninger i en bestemt analyse, bør en negativ kontrol siRNA vælges omhyggeligt. Lyddæmperen™ siRNA Screening Kontrolpanel forenkler denne proces. Som en ekstra fordel er en positiv kontrol siRNA til human, mus og rotte KIF11 (Eg5) inkluderet i panelet. Knockdown af KIF11, som koder for et motorprotein i kinesinfamilien, fører til mitotisk standsning. Lyddæmper™ kontrol siRNA'er er umodificerede 21-merer; de er designet til at blive brugt sammen med lyddæmper™ siRNA'er, BLOCK-iT™ siRNA'er og andre umodificerede 21mer siRNA'er. Hvis du bruger andre siRNA-produkter, som f.eks Ambion™Lyddæmper™ Vælg siRNA'er eller STEALTH RNAi™ siRNA'er, anbefaler vi, at du bruger kontrol siRNA'er designet til brug med disse siRNA'er for mere pålidelige eksperimentelle resultater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring SiRNA'et leveres tørret ned i et enkelt rør, som skal opbevares ved -20 °C.
Kontroltype Negativ kontrol
RNAi type siRNA
Til brug med (applikation) Epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning, RNAi, siRNA
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje Lyddæmper, Ambion
Produkttype siRNA
Renhed HPLC
Mængde 250 nmol