Få mere at vide
Ambion™ Silencer™ Specialdesignet siRNA
Artikelnummer. 15581054
Renhed:
HPLC
Standard
Mængde:
20 nmol
40 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
20nmol
40nmol
5nmol
Hver
Artikelnummer. 15581054
Brand: Ambion™ 4399673
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Silencer™ brugerdefinerede siRNA'er (umodificerede 21-bp duplekser) er omkostningseffektive RNA-interferens (RNAi) værktøjer, der er ideelle til at slå ned genekspression for at studere proteinfunktion i en bred vifte af celletyper.
  • Omkostningseffektive RNA-interferens (RNAi) værktøjer ideelle til at slå ned genekspression for at studere proteinfunktion i en bred vifte af celletyper
  • Brug GeneAssist™ Custom siRNA Builder til at designe og bestille et brugerdefineret siRNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved eller under -20 °C. Må ikke opbevares i en frostfri fryser. (Tørrede oligonukleotider sendes ved omgivelsestemperatur.) Yderligere materialer inkluderet: 1,75 ml nukleasefrit vand.
Oversigt GeneAssist - Specialdesignet Silencer™ siRNA
Til brug med (applikation) Slå genekspression ned for at studere proteinfunktion i en lang række celletyper
Produktlinje Silencer
Produkttype Specialdesignet siRNA
Renhed HPLC
Mængde 20 nmol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Temperatur (metrisk) Efter modtagelsen opbevares den i en ikke-frostfri fryser ved eller under -20 °C