Få mere at vide
Ambion™ Silencer™ Specialdesignet siRNA
Artikelnummer. 15551054
Skift visning
Renhed:
HPLC
Standard
Mængde:
20 nmol
40 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
20nmol
40nmol
5nmol
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Renhed Mængde unitSize
15551054 Standard 5 nmol 5nmol
15511471 Standard 5 nmol Hver
15561054 Standard 20 nmol 20nmol
15521471 Standard 20 nmol Hver
15531471 Standard 40 nmol Hver
15571054 Standard 40 nmol 40nmol
15541471 HPLC 20 nmol Hver
15581054 HPLC 20 nmol 20nmol
15591054 HPLC 40 nmol 40nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15551054 Leverandør Ambion™ Leverandørnr. 4399670
Silencer™ brugerdefinerede siRNA'er (umodificerede 21-bp duplekser) er omkostningseffektive RNA-interferens (RNAi) værktøjer, der er ideelle til at slå ned genekspression for at studere proteinfunktion i en bred vifte af celletyper.
  • Omkostningseffektive RNA-interferens (RNAi) værktøjer ideelle til at slå ned genekspression for at studere proteinfunktion i en bred vifte af celletyper
  • Brug GeneAssist™ Custom siRNA Builder til at designe og bestille et brugerdefineret siRNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved eller under -20 °C. Må ikke opbevares i en frostfri fryser. (Tørrede oligonukleotider sendes ved omgivelsestemperatur.) Yderligere materialer inkluderet: 1,75 ml nukleasefrit vand.
Oversigt GeneAssist - Specialdesignet Silencer™ siRNA
Til brug med (applikation) Slå genekspression ned for at studere proteinfunktion i en lang række celletyper
Produktlinje Silencer
Produkttype Specialdesignet siRNA
Renhed Standard
Mængde 5 nmol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Temperatur (metrisk) Efter modtagelsen opbevares den i en ikke-frostfri fryser ved eller under -20 °C