Få mere at vide
Sildenafil N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sildenafil N-Oxide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30N6O5S/c1-5-7-17-19-20(26(3)25-17)22(29)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)33-6-2)34(31,32)27-10-12-28(4,30)13-11-27/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,29) |
| Formel vægt | 490.1998 |
| Procent renhed | >95% |