Få mere at vide
Sildenafil N-Oxide 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30460014
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30460014 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460014 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0254.0401
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Sildenafil N-Oxide 1.0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sildenafil N-Oxide
CAS 1094598-75-0
Analyt- eller komponentnavne Sildenafil N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H30 N6 O5 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sildenafil Citrate Imp. B (EP), Sildenafil Imp. B (EP), 5-[2-Ethoxy-5-[(4-methyl-4-oxidopiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-6,7-dihydro-1 Hpyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Sildenafil N-Oxide, Sildenafil Citrate Impurity B, Sildenafil Impurity B
InChI formel InChI=1 S/C22H30N6O5S/c1-5-7-17-19-20(26(3)25-17)22(29)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)33-6-2)34(31,32)27-10-12-28(4,30)13-11-27/h8-9,14 H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,29)
SMIL CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CC[N+](C)([O-])CC4
IUPAC navn 5-[2-ethoxy-5-(4-methyl-4-oxidopiperazin-4-ium-1-yl)sulfonylphenyl]-1-methyl-3-propyl-6 H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 490.58
Mængde 1 ml
Formel vægt 490.1998 g/mol