missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sildenafil EP Impurity G, Mikromol™
Beskrivelse
Sildenafil EP Impurity G, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sildenafil Dimer |
| CAS | 1346602-67-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sildenafil Dimer |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C38 H46 N10 O8 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5,5'-[Piperazin-1,4-diylbis[dioxo-λ6-sulfanediyl(2-ethoxy-5,1-phenylene)]]bis(1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one) (Sildenafil Dimer), 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5,5'-[1,4-piperazinediylbis[sulfonyl(6-ethoxy-3,1-phenylene)]]bis[1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, Sildenafil Dimer (Bis-1,4-[4-ethoxy-3-(6,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)benzenesulfonyl]piperazine), Sildenafil Citrate Imp. G (EP), Sildenafil Imp. G (EP), Sildenafil Citrate Impurity G, Sildenafil Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C38H46N10O8S2/c1-7-11-27-31-33(45(5)43-27)37(49)41-35(39-31)25-21-23(13-15-29(25)55-9-3)57(51,52)47-17-19-48(20-18-47)58(53,54)24-14-16-30(56-10-4)26(22-24)36-40-32-28(12-8-2)44-46(6)34(32)38(50)42-36/h13-16,21-22H,7-12,17-20H2,1-6H3,(H,39,41,49)(H,40,42,50) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(CC4)S(=O)(=O)c5ccc(OCC)c(c5)C6=Nc7c(CCC)nn(C)c7C(=O)N6 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?