missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sildenafil Dimer Impurity, TRC

Artikelnummer. 17902965
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17902965 10 mg
17903065 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17902965 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS43502010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1346602-67-2
Molekylær formel C38 H46 N10 O8 S2
Molekylvægt (g/mol) 834.96
Synonym 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5,5'-[1,4-piperazinediylbis[sulfonyl(6-ethoxy-3,1-phenylene)]]bis[1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, Sildenafil Dimer (Bis-1,4-[4-ethoxy-3-(6,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)benzenesulfonyl]piperazine)
IUPAC navn 5-[2-ethoxy-5-[4-[4-ethoxy-3-(1-methyl-7-oxo-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)phenyl]sulfonylpiperazin-1-yl]sulfonylphenyl]-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
SMIL CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(CC4)S(=O)(=O)c5ccc(OCC)c(c5)C6=Nc7c(CCC)nn(C)c7C(=O)N6

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sildenafil Dimer
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C38H46N10O8S2/c1-7-11-27-31-33(45(5)43-27)37(49)41-35(39-31)25-21-23(13-15-29(25)55-9-3)57(51,52)47-17-19-48(20-18-47)58(53,54)24-14-16-30(56-10-4)26(22-24)36-40-32-28(12-8-2)44-46(6)34(32)38(50)42-36/h13-16,21-22H,7-12,17-20H2,1-6H3,(H,39,41,49)(H,40,42,50)
Formel vægt 834.2941
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.