missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sildenafil-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sildenafil-d3 |
| CAS | 1126745-90-1 |
| Molekylær formel | C22 D3 H27 N6 O4 S |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one','5-[2-ethoxy-5-[[4-(methyl-d3)-1-piperazinyl]sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, Sildenafil-d3, 5-[2-Ethoxy-5-[[4-(methyl-d3)-1-piperazinyl]sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Sildenafil-D3 (N-methyl-D3-piperazine) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30N6O4S/c1-5-7-17-19-20(27(4)25-17)22(29)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)32-6-2)33(30,31)28-12-10-26(3)11-13-28/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,29)/i3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N1CCN(CC1)S(=O)(=O)c2ccc(OCC)c(c2)C3=Nc4c(CCC)nn(C)c4C(=O)N3 |
| IUPAC navn | 5-[2-ethoxy-5-[4-(trideuteriomethyl)piperazin-1-yl]sulfonylphenyl]-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 477.595 |
| Formel vægt | 477.224 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?