missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sildenafil Citrate, TRC

Artikelnummer. 17974595
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17974595 50 mg
17952335 5 mg
17950415 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17974595 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS43500050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 171599-83-0
Molekylær formel C22 H30 N6 O4 S . C6 H8 O7
Molekylvægt (g/mol) 666.7
Synonym 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), Piperazine, 1-[[3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-methyl-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1) (9CI), 1-[[3-(6,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-methylpiperazine, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), Actra-Rx, Alisiga, Apodefil, Caverta 100, Edegra, Kamagra, Maxifort, Niagra Actra-Rx, Penegra, Sildegra, Sildenafil citrate, Sildigra, Siligra, Sollevare, Tonafil, UK 92480, UK 92480-10, Vega, Vega (pharmaceutical), Viagra, Vigrex, Zenegra
IUPAC navn 5-[2-ethoxy-5-(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonylphenyl]-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
SMIL CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sildenafil Citrate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H30N6O4S.C6H8O7/c1-5-7-17-19-20(27(4)25-17)22(29)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)32-6-2)33(30,31)28-12-10-26(3)11-13-28;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,29);13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Formel vægt 666.2319
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.