Få mere at vide
Sildenafil Citrate, Mikromol™
Beskrivelse
Sildenafil Citrate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sildenafil Citrate |
| CAS | 171599-83-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sildenafil Citrate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H30 N6 O4 S . C6 H8 O7 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Sildenafil Citrate, 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), Piperazine, 1-[[3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-methyl-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1) (9CI), 1-[[3-(6,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-methylpiperazine, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), Actra-Rx, Alisiga, Apodefil, Caverta 100, Edegra, Kamagra, Maxifort, Niagra Actra-Rx, Penegra, Sildegra, Sildenafil citrate, Sildigra, Siligra, Sollevare, Tonafil, UK 92480, UK 92480-10, Vega, Vega (pharmaceutical), Viagra, Vigrex, Zenegra |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30N6O4S.C6H8O7/c1-5-7-17-19-20(27(4)25-17)22(29)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)32-6-2)33(30,31)28-12-10-26(3)11-13-28;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,29);13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12) |
| SMIL | CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 5-[2-ethoxy-5-(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonylphenyl]-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid |
| Vis mere |