missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Sildenafil citrate
Beskrivelse
Orally active, potent inhibitor of phosphodiesterase 5 (PDE5) (IC50 = 4 nM). Enhances nitric oxide-dependent relaxation of human corpus cavernosum in vitro.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[[3-(4,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-methylpiperazine citrate |
| CAS | 171599-83-0 |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Mængde | 25 mg |
| Molekylær formel | C22H30N6O4S.C6H8O7 |
| Formel vægt | Observed MW: 666.7 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?