Få mere at vide
Jaytec Glass™ Enmærket pærepipette, klasse A
Volumen (metrisk):
8 mL
40 mL
Tolerance:
±0,02 ml
±0,04 ml
Min. Flowtid:
15 til 30 sek.
25 til 50 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til præcis måling og levering af et bestemt volumen af vandig væske
- Kalibreret til at levere (Ex) ved +°20 C referencetemperatur
- Tolerancer er i overensstemmelse med klasse A
- Permanent emaljetryk
Tekniske data
Tekniske data
| Aspirator stik | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kalibrering | At levere |
| Certificeringer/compliance | BS EN ISO 648:2008 |
| Klasse | EN |
| Materiale | Borosilikatglas, Sodavand Lime glas |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | For at dispensere et bestemt volumen af vandig opløsning |
| Gradueringer | 1 |
| Min. Flowtid | 25 til 50 sek. |
| Vis mere |