Få mere at vide
BRAND™ Silberbrand™ Eterna Klasse B Borosilikatglas Høj Form Målecylinder
Artikelnummer. 11873980 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer unitSize
11873980 25 mL 0.5 mL Pakke med 2
11834150 10 mL 0.2 mL Pakke med 2
10519871 1000 mL 10 mL Hver
11813990 100 mL 1 mL Pakke med 2
11843990 500 mL 5 mL Pakke med 2
11893980 50 mL 1 mL Pakke med 2
11778138 250 mL 2 mL Pakke med 2
10217300 5 mL 0.1 mL Pakke med 2
10529871 2000 mL 20 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11873980 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 31920
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 4788 standarder. BRAND™ Silberbrand™ Eterna Klasse B borosilikatglas højformsmålecylinder inkluderer en integreret tud forhindrer spild, mens sekskantet glasbase giver stabilitet. Ravfarvede gradueringer muliggør let volumenvurdering med uigennemsigtige og lyse væsker.
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Overholder DIN EN ISO 4788 standarder
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Integreret tud forhindrer spild under hældning
  • Sekskantet glasbund giver stabilitet
  • Ravfarvede gradueringer muliggør let volumenvurdering med uigennemsigtige og lyse væsker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Gradueringer 0.5 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Underafdeling 0.5mL
Kalibrering At indeholde
Base Type Sekskantet
Skala farve Ravgul
Form Rund
Klasse Class B
Højde (metrisk) 170 mm
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Tolerance ±0,4 ml
Produkttype Gradueret målecylinder