Få mere at vide
BRAND™ Silberbrand™ Eterna Klasse B Borosilikatglas Høj Form Målecylinder
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Fremstillet af borosilikatglas
- Overholder DIN EN ISO 4788 standarder
- Kalibreret til at indeholde (TC, In)
- Integreret tud forhindrer spild under hældning
- Sekskantet glasbund giver stabilitet
- Ravfarvede gradueringer muliggør let volumenvurdering med uigennemsigtige og lyse væsker
Tekniske data
Tekniske data
| Varebeskrivelse | Ravfarvede gradueringer |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4788 |
| Klasse | B |
| Højde (metrisk) | 505 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Gradueringer | 20 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Underafdeling | 20mL |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ Silberbrand™ Eterna Klasse B Borosilikatglas Høj Form Målecylinder >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion