Få mere at vide
BRAND™ Silberbrand™ Eterna Klasse B Borosilikatglas Høj Form Målecylinder
Artikelnummer. 10519871 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
10519871 1000 mL 10 mL Hver
11873980 25 mL 0.5 mL Pakke med 2
11834150 10 mL 0.2 mL Pakke med 2
11813990 100 mL 1 mL Pakke med 2
11843990 500 mL 5 mL Pakke med 2
11893980 50 mL 1 mL Pakke med 2
11778138 250 mL 2 mL Pakke med 2
10217300 5 mL 0.1 mL Pakke med 2
10529871 2000 mL 20 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10519871 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 31962
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    490.00 DKK
    364.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 125.09 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 4788 standarder. BRAND™ Silberbrand™ Eterna Klasse B borosilikatglas højformsmålecylinder inkluderer en integreret tud forhindrer spild, mens sekskantet glasbase giver stabilitet. Ravfarvede gradueringer muliggør let volumenvurdering med uigennemsigtige og lyse væsker.
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Overholder DIN EN ISO 4788 standarder
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Integreret tud forhindrer spild under hældning
  • Sekskantet glasbund giver stabilitet
  • Ravfarvede gradueringer muliggør let volumenvurdering med uigennemsigtige og lyse væsker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Gradueringer 10 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Underafdeling 10mL
Kalibrering At indeholde
Base Type Sekskantet
Skala farve Ravgul
Form Rund
Klasse Klasse B
Højde (metrisk) 465 mm
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Tolerance ±8 ml
Produkttype Gradueret målecylinder